Print…
3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)propionic acid ≥97%
Atenção
H33230.03EA 30.4 EUR
H33230.03
3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)propionic acid ≥97%
3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₂H₁₆O₅
Peso Molecular: 240,26 g/mol
Ponto de Fusão: 70…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002773
Número CAS: 33130-04-0
EINECS: 251-389-0