Print…
3-(2-Ethoxyphenyl)propionic acid 96%
Atenção
H33569.14EA 172 EUR
H33569.14
3-(2-Ethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2-Ethoxyphenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Peso Molecular: 194,23 g/mol
Ponto de Fusão: 77…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016549
Número CAS: 220285-28-9