Print…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole ≥98%
Fornecedor: ALFA AESAR
Atenção
H31682.09EA 176 EUR
H31682.09 H31682.03
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole ≥98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Peso Molecular: 255,04
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08059527
Número CAS: 400-72-6
EINECS: 000-000-0
UN: 0000