Print…
4-Isopropylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI EUROPE
Atenção
TCIAI0620-1GEA 24 EUR
TCIAI0620-1G TCIAI0620-5G
4-Isopropylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Isopropylphenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₃BO₂
Peso Molecular: 164,01 g/mol
Ponto de Fusão: 140°C
Número MDL : MFCD01074614
Número CAS: 16152-51-5
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/09/28972509.jpg
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %