Print…
Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), anidro
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO268632500EA 286 EUR
ACRO268632500 ACRO268630010 ACRO268630050
Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), anidro
Rhodium(II) acetate dimer
Fórmula: C₈H₁₂O₈Rh₂
Peso Molecular: 441,987 g/mol
Ponto de Fusão: 205 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003538
Número CAS: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8
Encomendar
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 46 % (Rh)