Print…
Di-n-octyl phthalate, Supelco®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
31301-250MGEA 42.9 EUR
31301-250MG
Di-n-octyl phthalate, Supelco®
Di-n-octyl phthalate
Fórmula: C₂₄H₃₈O₄
Peso Molecular: 390,56 g/mol
Número MDL : MFCD00015292
Número CAS: 117-84-0
EINECS: 204-214-7