Print…
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
102230250.EA 53.9 EUR
102230250. 102231000.
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti)
Fórmula: C₂H₅NO
Peso Molecular: 59,07 g/mol
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Densidade: 0,96 g/cm³
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002124
Número CAS: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
UN: 2332
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to white Crystals or low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %