N-Fmoc-glycine
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
04-12-1001-25EA
40.8
EUR
04-12-1001-25
04-12-1001-100
N-Fmoc-glycine
N-Fmoc-glycine
Fórmula:
C₁₇H₁₅NO₄ Peso Molecular: 297,3 g/mol |
Número MDL :
MFCD00037140 Número CAS: 29022-11-5 EINECS: 249-373-3 |