Print…
Thiophene-3-carboxaldoxime ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
L13114.03EA 36.4 EUR
L13114.03 L13114.06
Thiophene-3-carboxaldoxime ≥98%
Thiophene-3-carboxaldoxime
Fórmula: C₅H₅NOS
Peso Molecular: 127,17 g/mol
Ponto de Fusão: 121…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151853
Número CAS: 42466-50-2