Print…
2-(Methylthio)thiophene ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A11763.06EA 221 EUR
A11763.06 A11763.03
2-(Methylthio)thiophene ≥97%
2-(Methylthio)thiophene
Fórmula: C₅H₆S₂
Peso Molecular: 130,23 g/mol
Ponto de ebulição: 82…84 °C (15 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052382
Número CAS: 5780-36-9
ADR: 9,III