Print…
2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A13857.14EA 237 EUR
A13857.14 A13857.06 A13857.22
2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥97%
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Peso Molecular: 171,58 g/mol
Ponto de Fusão: 157…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134165
Número CAS: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7