Print…
4-Methoxypyridine-N-oxide hydrate ≥99%
Fornecedor: ALFA AESAR
Atenção
L04709.06EA 71.9 EUR
L04709.06 L04709.03
4-Methoxypyridine-N-oxide hydrate ≥99%
4-Methoxypyridine-N-oxide hydrate
Fórmula: C₆H₇NO₂·H₂O
Peso Molecular: 125,13 (anhy)
Ponto de Fusão: 78…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149410
Número CAS: 207511-18-0
EINECS: 214-367-1
UN: 0000