Print…
4-Methoxypyridine-N-oxide ≥98%
Atenção
L17830.03EA 49.6 EUR
L17830.03
4-Methoxypyridine-N-oxide ≥98%
4-Methoxypyridine-N-oxide
Fórmula: C₆H₇NO₂
Peso Molecular: 125,13 g/mol
Ponto de Fusão: 99…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006207
Número CAS: 1122-96-9
EINECS: 214-367-1