Print…
4-Chloropyridine-N-oxide ≥97.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
Atenção
TCIAC1540-25GEA 505 EUR
TCIAC1540-25G TCIAC1540-5G
4-Chloropyridine-N-oxide ≥97.0% (by GC)
4-Chloropyridine-N-oxide
Fórmula: C₅H₄ClNO
Número MDL : MFCD00047425
Número CAS: 1121-76-2
EINECS: 214-336-2
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/58/28938758.jpg
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %