Print…
1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
L17666.03EA 78.2 EUR
L17666.03 L17666.06
1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene 95%
1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene
Fórmula: C₁₂H₁₂BrN
Peso Molecular: 250,14 g/mol
Ponto de ebulição: 137…139 °C (2 mmHg)
Densidade: 1,4305
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093945
Número CAS: 59557-93-6
EINECS: 000-000-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III