Print…
Manganese antimonide ≥99.5% (metals basis)
Atenção
36385.06EA 15 EUR
36385.06
Manganese antimonide ≥99.5% (metals basis)
Manganese antimonide
Fórmula: MnSb
Número MDL : MFCD00016215
Número CAS: 12032-82-5
EINECS: 234-779-5
UN: 1549
ADR: 6.1,III