Print…
Trimanganese diphosphide ≥99% (metals basis)
Fornecedor: Thermo Scientific
14020.09EA 104 EUR
14020.09 14020.04
Trimanganese diphosphide ≥99% (metals basis)
Trimanganese diphosphide
Fórmula: Mn₃P₂
Peso Molecular: 226,75 g/mol
Ponto de Fusão: 1095 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064736
Número CAS: 12263-33-1