Print…
Molybdenum disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
41079.KSEA 1120 EUR
41079.KS
Molybdenum disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Molybdenum disilicide
Fórmula: MoSi₂
Peso Molecular: 152,11 g/mol
Ponto de Fusão: 1870…2030 °C
Densidade: 6,31
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151535
Número CAS: 12136-78-6
EINECS: 234-786-3