Print…
Chromium disilicide ≥99% (metals basis)
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
12151.18EA 75.1 EUR
12151.18 12151.30
Chromium disilicide ≥99% (metals basis)
Chromium disilicide
Fórmula: CrSi₂
Peso Molecular: 108,17 g/mol
Ponto de Fusão: 1490 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00168070
Número CAS: 12018-09-6
EINECS: 234-633-0