Print…
Pentaniobium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
39471.14EA 118 EUR
39471.14 39471.22
Pentaniobium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Pentaniobium trisilicide
Fórmula: Nb₅Si₃
Peso Molecular: 548,79 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00213811
Número CAS: 12060-34-3