Print…
Niobium disilicide ≥99.85% (metals basis)
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
13100.22EA 352 EUR
13100.22 13100.14
Niobium disilicide ≥99.85% (metals basis)
Niobium disilicide
Fórmula: NbSi₂
Peso Molecular: 149,08 g/mol
Ponto de Fusão: 1950 °C
Densidade: 5,7
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151537
Número CAS: 12034-80-9
EINECS: 234-812-3