Print…
Niobium nitride
Fornecedor: Thermo Scientific
12146.09EA 91.6 EUR
12146.09 12146.18
Niobium nitride
Niobium nitride
Fórmula: NNb
Peso Molecular: 106,92 g/mol
Ponto de Fusão: 2573 °C
Densidade: 8,40
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016239
Número CAS: 24621-21-4
EINECS: 246-362-5