Print…
Hafnium disilicide
Fornecedor: Thermo Scientific
12564.09EA 188 EUR
12564.09
Hafnium disilicide
Hafnium disilicide
Fórmula: HfSi₂
Peso Molecular: 234,66 g/mol
Ponto de Fusão: 1680 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167026
Número CAS: 12401-56-8
EINECS: 235-640-1