Print…
Lead antimonide ≥99% (metals basis)
Perigo
36350.14EA 387 EUR
36350.14 36350.06
Lead antimonide ≥99% (metals basis)
Lead antimonide
Fórmula: PbSb
Peso Molecular: 328,96 g/mol
Densidade: 6,72
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151190
Número CAS: 12266-38-5
EINECS: 235-536-6
UN: 1549
ADR: 6.1,III