Print…
Calcium disilicide Ca ∼30% may contain up to 5% Fe, tech.
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
14676.09EA 42.5 EUR
14676.09 14676.36 14676.22
Calcium disilicide Ca ∼30% may contain up to 5% Fe, tech.
Calcium disilicide
Fórmula: CaSi₂
Peso Molecular: 96,25 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 1000 °C
Densidade: 2,5
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015977
Número CAS: 12013-56-8
EINECS: 234-588-7
UN: 1405
ADR: 4.3,II