Print…
Dimagnesium germanide ≥99.99% (metals basis)
Fornecedor: Thermo Scientific
45517.14EA 971 EUR
45517.14 45517.06
Dimagnesium germanide ≥99.99% (metals basis)
Dimagnesium germanide
Fórmula: GeMg₂
Peso Molecular: 121,22 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11044441
Número CAS: 1310-52-7