Print…
N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
L11158.03EA 51.2 EUR
L11158.03
N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥99%
N-Benzyl-4-methoxyaniline
Fórmula: C₁₄H₁₅NO
Peso Molecular: 213,28 g/mol
Ponto de ebulição: 138…140 °C (0,1 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059298
Número CAS: 17377-95-6
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III