Print…
N-(4-Fluorobenzyl)-3-methoxyaniline ≥97%
Fornecedor: ALFA AESAR
Atenção
H56708.03EA 441 EUR
H56708.03 H56708.MD
N-(4-Fluorobenzyl)-3-methoxyaniline ≥97%
N-(4-Fluorobenzyl)-3-methoxyaniline
Fórmula: C₁₄H₁₄FNO
Peso Molecular: 231,26
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03210777
Número CAS: 356531-63-0
EINECS: 000-000-0
UN: 0000