Print…
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
TCIAB3777-5GEA 77 EUR
TCIAB3777-5G
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₉H₆OS
Peso Molecular: 162,21 g/mol
Ponto de ebulição: 136°C
Número MDL : MFCD01075041
Número CAS: 3541-37-5
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/13/28935113.jpg
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %