Print…
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Atenção
H53113.06EA 231 EUR
H53113.06
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₈H₃BF₉K
Peso Molecular: 320,01 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03701625
Número CAS: 166328-09-2