Print…
2,5-Bis(chloromethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
H51041.06EA 772 EUR
H51041.06 H51041.03
2,5-Bis(chloromethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole ≥98%
2,5-Bis(chloromethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole
Fórmula: C₁₇H₂₆Cl₂O₂
Peso Molecular: 333,29 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093939
Número CAS: 146370-52-7
ADR: 8,III