Print…
N-(4-Fluorobenzyl)-2-methylaniline ≥97%
Atenção
H56891.MDEA 165 EUR
H56891.MD H56891.03
N-(4-Fluorobenzyl)-2-methylaniline ≥97%
N-(4-Fluorobenzyl)-2-methylaniline
Fórmula: C₁₄H₁₄FN
Peso Molecular: 215,27 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00454861
Número CAS: 1020963-78-3