Print…
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline ≥97%
Fornecedor: ALFA AESAR
Perigo
H56258.MDEA 143 EUR
H56258.MD H56258.03
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline ≥97%
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline
Fórmula: C₁₄H₁₃ClFN
Peso Molecular: 249,71
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11119360
Número CAS: 1036628-11-1
EINECS: 000-000-0
UN: 0000