Print…
2-(p-Toluenesulphonyl)ethanol ≥98%
A18249.06EA 63.5 EUR
A18249.06
2-(p-Toluenesulphonyl)ethanol ≥98%
2-(p-Toluenesulphonyl)ethanol
Fórmula: C₉H₁₂O₃S
Peso Molecular: 200,2600 g/mol
Ponto de Fusão: 50…53 °C
Número MDL : MFCD00041757
Número CAS: 22381-54-0