Print…
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H26157.03EA 264 EUR
H26157.03
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₃
Peso Molecular: 206,12 g/mol
Ponto de Fusão: 191…193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368783
Número CAS: 328-69-8
EINECS: None