Print…
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H52541.MDEA 52.8 EUR
H52541.MD H52541.03
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₀BF₃O₃
Peso Molecular: 233,98 g/mol
Ponto de Fusão: 100…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06801695
Número CAS: 850593-10-1