Print…
Tolbutamide, Supelco®
M-Clarity™ quality level = MQ200
46968-250MG-REA 0 EUR
46968-250MG-R
Tolbutamide, Supelco®
Tolbutamide
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂O₃S
Peso Molecular: 270,35 g/mol
Número MDL : MFCD00027169
Número CAS: 64-77-7
EINECS: 200-594-3