Methyl-5-acetylsalicylate ≥98.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
|
Atenção
|
TCIAM1658-25GEA
44
EUR
TCIAM1658-25G
TCIAM1658-500G
Methyl-5-acetylsalicylate ≥98.0% (by GC)
Methyl-5-acetylsalicylate
Fórmula:
C₁₀H₁₀O₄ Peso Molecular: 194,19 g/mol Ponto de ebulição: 167°C |
Número MDL :
MFCD00040924 Número CAS: 16475-90-4 EINECS: 240-532-2 |
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |