Print…
Methyl-5-acetylsalicylate
Fornecedor: TCI EUROPE
TCIAM1658-500GEA 331 EUR
TCIAM1658-500G TCIAM1658-25G
Methyl-5-acetylsalicylate
Methyl-5-acetylsalicylate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00040924
Número CAS: 16475-90-4
EINECS: 240-532-2
UN: 0000
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/35/28975935.jpg