Print…
Methyl-5-acetylsalicylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A10215.14EA 77 EUR
A10215.14 A10215.22
Methyl-5-acetylsalicylate ≥98%
Methyl-5-acetylsalicylate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Peso Molecular: 194,19 g/mol
Ponto de Fusão: 58…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040924
Número CAS: 16475-90-4
EINECS: 240-532-2