Print…
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene ≥97%
Fornecedor: ALFA AESAR
Perigo
H27634.03EA 88.7 EUR
H27634.03 H27634.06
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene ≥97%
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Fórmula: C₇H₅BrN₂O₄
Peso Molecular: 261,03
Ponto de Fusão: 86…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07357280
Número CAS: 95192-64-6
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III