Print…
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Perigo
H52885.03EA 38.3 EUR
H52885.03 H52885.06
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate
Fórmula: C₁₀H₁₃BF₃K
Peso Molecular: 240,11 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659940
Número CAS: 423118-47-2
UN: 3261
ADR: 8,II