Print…
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride ≥96.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
Perigo
TCIAN0742-1GEA 63 EUR
TCIAN0742-1G
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride ≥96.0% (by GC)
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Fórmula: C₆H₄F₅NO₂S
Peso Molecular: 249,16 g/mol
Ponto de ebulição: 83°C
Número MDL : MFCD00221621
Número CAS: 2613-26-5
EINECS: 447-600-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/56/28989956.jpg
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %