Print…
4-Fluorophenylsulphur pentafluoride ≥95.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
Atenção
TCIAF0824-1GEA 138 EUR
TCIAF0824-1G
4-Fluorophenylsulphur pentafluoride ≥95.0% (by GC)
4-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Fórmula: C₆H₄F₆S
Peso Molecular: 222,15 g/mol
Ponto de ebulição: 103°C
Ponto de Inflamação: 48°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16817601
Número CAS: 1063625-86-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/63/28969363.jpg
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %