Print…
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide ≥97%
Atenção
H57640.MDEA 83.4 EUR
H57640.MD H57640.03
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide ≥97%
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide
Fórmula: C₁₃H₁₆FNO
Peso Molecular: 221,27 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00544070
Número CAS: 2342-50-9