Print…
Methyl-4-aminosalicylate ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
45520.22EA 293 EUR
45520.22
Methyl-4-aminosalicylate ≥97%
Methyl-4-aminosalicylate
Fórmula: C₈H₉NO₃
Peso Molecular: 167,18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00088091
Número CAS: 4136-97-4
EINECS: 223-958-3