Print…
4-(Dimethylamino)benzhydrazide ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A13723.09EA 57.7 EUR
A13723.09 A13723.18 ABCRAB133830.0010
4-(Dimethylamino)benzhydrazide ≥98%
4-(Dimethylamino)benzhydrazide
Fórmula: C₉H₁₃N₃O
Peso Molecular: 179,22 g/mol
Ponto de Fusão: 174…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014761
Número CAS: 19353-92-5
EINECS: 242-985-1