Print…
4-Phenoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
Atenção
TCIAP1649-5GEA 79 EUR
TCIAP1649-5G
4-Phenoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Phenoxybenzonitrile
Fórmula: C₁₃H₉NO
Peso Molecular: 195,22 g/mol
Ponto de ebulição: 174°C
Número MDL : MFCD00017346
Número CAS: 3096-81-9
ADR: 6.1,III
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/92/28992192.jpg
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %