Print…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Atenção
H33403.03EA 124 EUR
H33403.03 H33403.06
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₃
Peso Molecular: 240,56 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18393801
Número CAS: 1261605-70-2