Print…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Fornecedor: ALFA AESAR
Atenção
H26867.06EA 219 EUR
H26867.06 H26867.03
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃Cl₂F₃O₃
Peso Molecular: 275,01
Ponto de Fusão: 151…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660297
Número CAS: 886502-90-5
EINECS: 000-000-0
UN: 0000